Få mere at vide
Sølvnitrat, 99,85 %, til analyse
Artikelnummer. 10684892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684892 500 g Glasflaske 500g
10503951 5 g Glasflaske 5g
10449900 25 g Glasflaske -
10164260 100 g Glasflaske 100g
11974341 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10684892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197685000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.85%
Lineær formel AgNO3
Merck Index 15, 8657
IUPAC navn sølv; nitrat
Formel vægt 169.87
Procent renhed ≥99.80%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,1% (1 g, 70 °C, 2 timer) maks.
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning >444 °C