Få mere at vide
Sølvnitrat, 99,8+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10050340 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
500g
Artikelnummer. 10050340
Brand: Fisher Chemical S/1240/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 444°C
Smeltepunkt 212°C
Farve Hvid
pH 5.4 to 6.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
IUPAC navn sølv; nitrat
Formel vægt 169.87g/mol
Emballage Glaskrukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: silver nitrate