Få mere at vide
Sølvnitrat, 1,0N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11435030
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435030 500 mL 500ml
11303707 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035597.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Sølvnitrat, 1,0N standardiseret opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier. Det er meget udbredt som et analytisk reagens på grund af dets umiddelbare reaktion med halogenidioner, der danner uopløseligt bundfald af sølv(I)halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7761-88-8
Molekylær formel AgNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.87
MDL nummer MFCD00003414
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol og vandbaseret ammoniak.
Formel vægt 169.87
Følsomhed Lysfølsom
Udseende Farveløs væske
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C