Få mere at vide
Sølvnitrat, 0,1M/l opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11362495
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362495 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11362495 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PL00551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    641.45 DKK / 1 L
    Spare 298.55 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes i analytisk kemi som titrant i volumetrisk analyse.
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus dinatriumoxalat-volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: AgNO 3
  • Molmasse: 169,87 g/mol
  • CAS: 7761-88-8
  • EIN ECS nr.: 231-853-9
  • Faktor: 0,999 1,–001
Tekniske data
CAS 7761-88-8
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 169,87 g/mol
Tæthed 1,01 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Solv nitrat, oplosning 0,1 mol/l (0,1 N)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate