Få mere at vide
Sølvnitrat, 0,1M, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: silver nitrate