Få mere at vide
Silver nitrate, 0.1 N standard solution
Artikelnummer. p-3735357 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 10487700
Brand: Thermo Scientific Acros 124250010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nitrate
Navn note 0.1 N Standard Solution
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel AgNO3
Lineær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 169.87
Grad Ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Emballage HDPE flaske
Specifik vægtfylde 1.015
Tæthed 1.0150g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate, 0.1N standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.