Få mere at vide
Sølvnitratopløsning, 0,01M, Chem-Lab
Artikelnummer. 10010023
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10010023 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10010023 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.2636.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 DKK
    261.20 DKK / 1 L
    Spare 130.80 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Designet til laboratoriebrug i TMAR, AFNOR-bestemmelse i vand og titreringer. Sølvnitratopløsning, 0,01M, Chem-Lab har en koncentration på 1,6985 g AgNO 3 pr. 1 L H 2 O. Det bruges til kloridbestemmelse, som en forløber for andre sølvforbindelser og har desinficerende egenskaber.
Tekniske data
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel AgNO3
MDL nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI nøgle SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn sølv(1+)nitrat
Molekylvægt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vægt 169,87 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.6985g AgNO3 per 1L H2O
Tæthed 1.00g/mL