Få mere at vide
Sølvnanopartikler, 80 nm, 0,02 mg/ml, leveret i 2 mM natriumcitrat, 457 nm absorption
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter
Lys- og luftfølsom. Opbevares væk fra varme, lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nanoparticles |
| Farve | Gul |
| Navn note | 0,02 mg/ml, leveret i 2 mM natriumcitrat, 457 nm absorption |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 80nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |