Få mere at vide
Sølv nanopartikler, 80nm, 0,02 mg/ml, leveret i 2mM natriumcitrat, 457nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474565
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474565 25 mL 25ml
15484565 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67252.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter
Lys- og luftfølsom. Opbevares væk fra varme, lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nanoparticles
Farve Gul
Navn note 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 457nm absorption
Mængde 25 mL
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 80nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.