Få mere at vide
Sølvnanopartikler, 60 nm, 0,02 mg/ml, leveret i 2 mM natriumcitrat, 430 nm absorption
Artikelnummer. 15425835
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425835 25 mL 25ml
15435835 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67208.AC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Peak SPR: 425-450nm. 1,7E+10 nanopartikler/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nanoparticles
Farve Gul
Navn note 0,02 mg/ml, leveret i 2 mM natriumcitrat, 430 nm absorption
Mængde 25 mL
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 60nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.