Få mere at vide
Sølv nanopartikler, 20nm, 0,02 mg/ml, leveret i 2mM natriumcitrat, 405nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Partikler pr. ml: 6,2E+11
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nanoparticles |
| Farve | Gul |
| Navn note | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 405nm absorption |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 20nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible. |