Få mere at vide
Sølvnanopartikler, 20 nm, 0,02 mg/ml, leveret i 2 mM natriumcitrat, 405 nm absorption
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Sølv-nanopartikler omfatter molekylære diagnostikker og fotoniske enheder, som udnytter de nye optiske egenskaber ved disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske apparater indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at beskytte mod bakterier.
Opløselighed
Fuldstændig blandbar.
Noter
Partikler pr. ml: 6,2E+10
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nanoparticles |
| Farve | Gul |
| Navn note | 0,02 mg/ml, leveret i 2mM natriumcitrat, 405 nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 20nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar. |