Få mere at vide
Silver nanoparticles, 10nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate, 390-400nm absorption
Beskrivelse
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sølv nanopartikler applikationer omfatter molekylær diagnostik og fotoniske enheder, som drager fordel af de nye optiske egenskaber af disse nanomaterialer. En stadig mere almindelig anvendelse er brugen af sølvnanopartikler til antimikrobielle belægninger, og mange tekstiler, tastaturer, sårforbindinger og biomedicinske anordninger indeholder nu sølvnanopartikler, der kontinuerligt frigiver et lavt niveau af sølvioner for at yde beskyttelse mod bakterier.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luftfølsom. Håndter og opbevar under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver nanoparticles |
| Farve | Gul |
| Navn note | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 390 to 400nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 10nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |