Få mere at vide
Sølv nanopartikler, 100nm, 0,02 mg/ml, leveret i 2mM natriumcitrat, 490nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414525
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414525 25 mL 25ml
15424525 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67099.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Et alternativ til guld nanopartikler på grund af lavere absorptionsmaksimum i området 400-500nm. Binder let proteiner og andre ligander til konjugat- og sensorudvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et alternativ til guld nanopartikler på grund af lavere absorptionsmaksimum i området 400-500nm
  • Binder let proteiner og andre ligander til konjugat- og sensorudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver nanoparticles
Farve Gul
Navn note 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 490nm absorption
Mængde 25 mL
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 100nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske