Få mere at vide
Silver molybdenum oxide, 99%
Artikelnummer. 11304607
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304607 0.25 g 0.25g
11314607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039650.01
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13765-74-7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-74-7
MDL nummer MFCD00053384
Synonym Silver(I) molybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver molybdenum oxide
Smeltepunkt 483°C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Formel vægt 375.68
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 6.18 g/mL