Få mere at vide
Silver methanesulfonate
Artikelnummer. 11383447
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383447 10 g 10g
11393447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018641.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2386-52-9 | CH3AgO3S | 202.96 g/mol
Sølvmethansulfonat bruges som katalysator for heterocykliseringsreaktioner. Yderligere bruges det til syntese af umættede ketoner og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-52-9
Molekylær formel CH3AgO3S
Molekylvægt (g/mol) 202.96
MDL nummer MFCD00064795
InChI nøgle MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver methanesulfonate, silver methylsulfonate, silver methanesulphonate, methanesulfonic acid, silver salt, silver methanesulfonate, silver salt, silver i methanesulfonate, methanesulfonic acid, silver 1+ salt, silver methanesulfonate ag ch2so3, methylsulfonic acid silver salt, silvermesylate
PubChem CID 159658
IUPAC navn sølv;methansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver methanesulfonate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and benzene. Slightly soluble in toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide. Insoluble in hexane and methylcyclopentane.
Formel vægt 202.97
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende White powder