Få mere at vide
Sølv laktat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367967
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367967 10 g 10g
11377967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020835.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15768-18-0 | C3H5AgO3 | 196.938 g/mol
Sølvlaktat bruges som et kirurgisk antiseptisk middel. Det bruges også som et antimikrobielt middel i eksterne applikationer. Yderligere bruges det til behandling af termiske sår i fuld tykkelse. Ud over dette anvendes det som en hypodermisk injektion i erysipelas
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15768-18-0
Molekylær formel C3H5AgO3
Molekylvægt (g/mol) 196.938
MDL nummer MFCD00043279
InChI nøgle LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
PubChem CID 91824762
IUPAC navn sølv;2-hydroxypropanoat
SMIL CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver lactate
Smeltepunkt 120°C to 122°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lineær formel CH3CH(OH)CO2Ag
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8517
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 196.94
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive