Få mere at vide
Silver lactate, 96%
Artikelnummer. 10519833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519833 5 g Glasflaske 5g
10226720 10 g Glasflaske 10g
11974351 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233330050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 15768-18- | C3H5O3Ag | 196.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15768-18-
Molekylær formel C3H5O3Ag
Molekylvægt (g/mol) 196.94
InChI nøgle LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
PubChem CID 91824762
IUPAC navn sølv;2-hydroxypropanoat
SMIL CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver lactate
Smeltepunkt 120.0°C to 122.0°C
Farve Brun-grå til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Lineær formel CH3CH(OH)CO2Ag
Merck Index 14,8517
Opløselighedsinformation Solubility in water: 77g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 196.94
Procent renhed 96%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver lactate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.