Få mere at vide
Sølv ISE standardløsning, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11917521
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11917521 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11917521 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51344770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    1149.16 DKK / 500ml
    Spare 115.84 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Oversigt ISE standard Ag 1000 mg/L, 500 ml
Emballage 500 mL
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 500 mL