Få mere at vide
Silver iodide, Premion™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11396468
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396468 100 g 100g
11386468 5 g 5g
11306478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012111.22
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.773 g/mol
Sølvjodid bruges i fotografisk film. Anvendes i medicinsk udstyr som et antibakterielt middel med langvarig frigivelse. Det bruges også som et antiseptisk middel og til skyfrø. Det bruges i proteomikforskningsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Photographic developers, generating SO{2}, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-96-2
Molekylær formel AgI
Molekylvægt (g/mol) 234.773
MDL nummer MFCD00003412
InChI nøgle MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC navn jodsølv
SMIL [Ag]I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver iodide
Smeltepunkt 558°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8516
Opløselighedsinformation Soluble in alkali cyanides and iodides. Insoluble in water,acids and ammonium carbonate.
Formel vægt 234.77
Procent renhed 99.999%
Grad Premion
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 5.67 g/mL