Få mere at vide
Sølviodid, Premion™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386468
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386468 5 g 5g
11306478 25 g 25g
11396468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012111.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234,773 g/mol
Sølvjodid bruges i fotografisk film. Bruges i medicinsk udstyr som et antibakterielt middel med langvarig frigivelse. Det bruges også som antiseptisk middel og i skyfrøning. Det anvendes i proteomiske forskningsapplikationer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Fotografiske fremkaldere, der genererer SO{2}, reduktionsmiddel (farvestoffer), tekstilblegning (antichlor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-96-2
Molekylær formel AgI
Molekylvægt (g/mol) 234.773
MDL nummer MFCD00003412
InChI nøgle MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC navn jodsølv
SMIL [Ag]I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver iodide
Smeltepunkt 558 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.67 g/mL
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8516
Opløselighedsinformation Opløselig i alkalicyanider og iodider. Uopløseligt i vand, syrer og ammoniumcarbonat.
Formel vægt 234.77
Procent renhed 99.999%
Grad Premion