Få mere at vide
Silver iodide, Premion™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11306478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306478 25 g 25g
11386468 5 g 5g
11396468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012111.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.773 g/mol
Sølvjodid bruges i fotografisk film. Anvendes i medicinsk udstyr som et antibakterielt middel med langvarig frigivelse. Det bruges også som et antiseptisk middel og til skyfrø. Det bruges i proteomikforskningsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-96-2
Molekylær formel AgI
Molekylvægt (g/mol) 234.773
MDL nummer MFCD00003412
InChI nøgle MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC navn jodsølv
SMIL [Ag]I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver iodide
Smeltepunkt 558°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8516
Opløselighedsinformation Soluble in alkali cyanides and iodides. Insoluble in water,acids and ammonium carbonate.
Formel vægt 234.77
Procent renhed 99.999%
Grad Premion
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 5.67 g/mL