Specifications
| Kogepunkt | 1506 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silver iodide |
| Smeltepunkt | 557 °C |
| Navn note | Pure |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 5.68 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (tidligere Ag) |
| Show More |
Safety and Handling
- Silver iodide
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.