Få mere at vide
Sølvjodid, 99%, rent
Artikelnummer. 10072790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072790 5 g Glasflaske 5g
10490481 25 g Glasflaske 25g
10370984 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210420050
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-96-2
Molekylær formel AgI
Molekylvægt (g/mol) 234.77
MDL nummer MFCD00003412
InChI nøgle MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC navn jodsølv
SMIL [Ag]I
Tekniske data
Kogepunkt 1506 °C
Kemisk navn eller materiale Silver iodide
Smeltepunkt 557 °C
Navn note Pure
Farve Gul
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.68
Analyseprocentområde 98,5% min. (tidligere Ag)
Tæthed 5.6800g/mL
Lineær formel AgI
Merck Index 15, 8655
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,03 mg/l
Formel vægt 234.77
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.