Få mere at vide
Sølvjodid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes i medicin for dets ætsende, astringerende og antiseptiske virkninger. Brugt i fotografi, og i estimering af sølv. Gennem heterogen kernedannelse bruges den til skysåning, idet den er afhængig af, at dens beta-AgI-krystalstruktur ligner den i is.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver iodide |
| Smeltepunkt | 558 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Analyseprocentområde | 99,9 % (metalbasis) |
| Tæthed | 5.67 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i vand, syrer og ammoniumcarbonat. Frit opløseligt i alkalicyanider og jodider. |
| Formel vægt | 234.77 |