Få mere at vide
Sølviodat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver iodate |
| Smeltepunkt | >200 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Udseende | Hvidt Pulver |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 5,53 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |