Få mere at vide
Silver(II) oxide, 98%
Artikelnummer. 11338087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338087 5 g 5g
11348087 25 g 25g
11328087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022695.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fremstilling af sølvoxid-zink alkalibatterier
Sølv(II)oxid bruges til fremstilling af sølvoxid-zink alkalibatterier. Det bruges også som reagens i laboratoriereaktioner og danner overgangsmetal-carbenkomplekser. Det bruges også som en katalysator til fremstilling af sølvmetal. Den fungerer som en effektiv kuldioxidscrubber og bruges i atomubåde, den internationale rumstation og rumfærger. Yderligere anvendes det til fremstilling af filtre til gassensorer og i nogle infektionsresistente kirurgiske stofmaterialer og fibrøse tekstilartikler. Ud over dette bruges det i beton og i nogle svømmebassiner for at beskytte vandet mod uønskede mikrober.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1301-96-8
Molekylær formel AgO
Molekylvægt (g/mol) 123.867
MDL nummer MFCD00044285
InChI nøgle OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC navn oxosølv
SMIL O=[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(II) oxide
Smeltepunkt >100°C (decomposition)
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,8522
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alkalies,ammonium hydroxide with decomposition and N2 formation.
Formel vægt 123.87
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 7.44 g/mL