Learn More
Silver(II) oxide, 85.5-88.0% Ag
Product Code. 10791861 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10791861 10 g Glasflaske 10g
10490671 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10791861 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 207850100
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1301-96-8
Molekylær formel AgO
Molekylvægt (g/mol) 123.87
MDL nummer MFCD00044285
InChI nøgle OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC navn oxosølv
SMIL O=[Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver(II) oxide
Smeltepunkt >100°C
Navn note 85.5-88.0% Ag
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lineær formel AgO
Fieser 02,369; 04,431; 06,518; 07,322; 09,412; 10,352; 11,469
Merck Index 15, 8661
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 123.87
Procent renhed 85.5 to 88% Ag
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(II) oxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.