Få mere at vide
Silver(II) fluoride, 98+%
Artikelnummer. 11397357
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397357 50 g 50g
11377357 2 g 2g
11387357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011610.18
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fugt- og lysfølsom
Sølv(II)fluorid bruges som fluorerings- og oxidationsmiddel. Det bruges også til fremstilling af organiske perfluorforbindelser og til fluorering af aromatiske forbindelser. Derudover bruges det også i apoteks- og galvaniseringsindustrien. Det tjener som et mellemprodukt i katalysen af gasformige reaktioner med fluor med sølv. Det bruges til oxidation af xenon til xenon difluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-95-1
Molekylær formel AgF2
MDL nummer MFCD00003411
Synonym Silver difluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(II) fluoride
Smeltepunkt 690°C
Farve Brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98+%
Opløselighedsinformation Soluble in hexane,chloroform,chlorofluorocarbon and hydrogen fluoride.
Formel vægt 145.87
Følsomhed Light and moisture sensitive
Udseende Brown crystals
Tæthed 4.6