Få mere at vide
Sølv(I) perklorat anhydr, TRC
Artikelnummer. 30424992
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30424992 1 g
1 options
Artikelnummer. 30424992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS8393901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Molekylær formel ClO4 . Ag
Mængde 1 g
Synonym Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
InChI formel InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
SMIL [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC navn sølv; perchlorat
Molekylvægt (g/mol) 207.32
Formel vægt 205.8536