Få mere at vide
Sølv(I) perklorat anhydr, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver(I) Perchlorate Anhydrous |
| CAS | 7783-93-9 |
| Molekylær formel | ClO4 . Ag |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | sølv; perchlorat |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.32 |
| Formel vægt | 205.8536 |