Få mere at vide
Silver(I) Oxide, TRC
Artikelnummer. 30240504
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240504 10 g
30240507 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30240504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46505310G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
Synonym Argentous Oxide, CF 01, Disilver Monoxide, Disilver Oxide, Silver Oxide, Silver(I) Oxide
IUPAC navn argentiooxysilver
SMIL [Ag]O[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) Oxide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2Ag.O
Formel vægt 229.8051