Beskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver(I) oxide |
| Farve | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble |
| Formel vægt | 231.74g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% (AT) |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Poly Bottle |