Få mere at vide
Silver(I) Oxide, Honeywell™
Artikelnummer. 15622090 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15622090 10 g 10g
15642090 50 g 50g
15632090 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15622090 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 22116310G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
MDL nummer MFCD00003404
InChI nøgle KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (argentiooxy)silver
SMIL [Ag]O[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) Oxide
Mængde 10 g
FN nummer 1479
Formel vægt 231.74g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus