Få mere at vide
Silver(I) oxide, Electrical Grade
Artikelnummer. 11319378
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319378 250 g 250g
11309378 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043268.30
Request Bulk or Custom Format
Til batteriplader, forureningskontrolfiltre
Til batteriplader og forureningskontrolfiltre. Det bruges til fremstilling af andre sølvforbindelser og sølvoxidbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
MDL nummer MFCD00003404
InChI nøgle KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (argentiooxy)sølv
SMIL [Ag]O[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver (I) oxide
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN1479
Merck Index 14,8521
Opløselighedsinformation Soluble in dilute HNO3 and ammonia; Practically insoluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vægt 231.74
Grad Elektronisk
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.2 g/mL