Få mere at vide
Silver(I) oxide, 99+%
Artikelnummer. 10608704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608704 250 g Glasflaske 250g
10450291 10 g Glasflaske 10g
10751481 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10608704 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205802500
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
MDL nummer MFCD00003404
InChI nøgle KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (argentiooxy)sølv
SMIL [Ag]O[Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver(I) oxide
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Ag2O
Fieser 01,1011; 02,368; 03,252; 04,430; 05,583; 06,515; 07,321; 08,442; 10,350; 11,468
Merck Index 15, 8660
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dil.hno3 and ammonia,practically insoluble in alcohol
Formel vægt 231.74
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(I) oxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver oxide