Få mere at vide
Sølv(I)oxid,> 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Polering af glas, farve af gult glas, katalysator, rensende drikkevand, laboratoriereagens, kuldioxidscrubber og kemiske sensorer. Det bruges til fremstilling af andre sølvforbindelser og sølvoxidbatterier. I organisk kemi finder sølvoxid anvendelse som et oxidationsmiddel for aldehyer til at producere carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver(I) oxide |
| Smeltepunkt | 230°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | >99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 231.74 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Tæthed | 7.2 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Silver(I) oxide
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver oxide