Få mere at vide
Silver(I) oxide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11369188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369188 1 g 1g
11359188 5 g 5g
11389188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042577.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polering af glas, farve af gult glas, katalysator, rensende drikkevand, laboratoriereagens, kuldioxidscrubber og kemiske sensorer. Det bruges til fremstilling af andre sølvforbindelser og sølvoxidbatterier. I organisk kemi finder sølvoxid anvendelse som et oxidationsmiddel for aldehyer til at producere carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
MDL nummer MFCD00003404
InChI nøgle KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (argentiooxy)sølv
SMIL [Ag]O[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) oxide
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Formel vægt 231.74
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Dark brown powder
Tæthed 7.2