Få mere at vide
Silver(I) Fluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver(I) Fluoride |
| CAS | 7775-41-9 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | AgF |
| Synonym | Argentous Fluoride, Silver Fluoride, Silver Monofluoride, Silver(1+) Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [F-].[Ag+] |
| IUPAC navn | silver;fluoride |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.87 |
| Formel vægt | 125.9035 |