Få mere at vide
Silver(I) fluoride, 99+%
Artikelnummer. 10531081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10531081 25 g Plastflaske 25g
10022630 5 g Plastflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210450250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7775-41-9 | AgF | 126.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-41-9
Molekylær formel AgF
Molekylvægt (g/mol) 126.87
MDL nummer MFCD00003410
InChI nøgle REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC navn sølv; fluor
SMIL [F-].[Ag+]
Specifications
Kogepunkt 1150.0°C
Kemisk navn eller materiale Silver(I) fluoride
Smeltepunkt 435.0°C
Navn note 99+%
Farve Brun-rust til brun-gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% min
Lineær formel AgF
Fieser 02,364; 05,581; 06,514; 15,287
Merck Index 15, 8653
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water: 182 g/100mL (15.5°C).
Formel vægt 126.87
Procent renhed ≥99%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 5.85
Tæthed 5.8500g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(I) fluoride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.