Tekniske data
| Kogepunkt | 1150.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Silver(I) fluoride |
| Smeltepunkt | 435.0°C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Brun-rust til brun-gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Lineær formel | AgF |
| Fieser | 02,364; 05,581; 06,514; 15,287 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silver(I) fluoride
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.