Få mere at vide
Silver(I) fluoride, 98%
Artikelnummer. 11357357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357357 5 g 5g
11367357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011609.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Lys- og fugtfølsom og hygroskopisk
Sølv(I)fluorid bruges som fluorerings- og desilyleringsreagens i organisk syntese. I medicinsk arkiv bruges det som topisk caries i vandig form i tandplejen. Det anvendes i organofluorkemi til tilsætning af fluorid på tværs af multiple bindinger, især til fremstilling af perfluoralkylsølv(I) ved at reagere med alkener. Yderligere er det involveret i fremstillingen af tetralkylammoniumfluorider ved reaktion med tetralkylammoniumbromid. Ud over dette bruges det som et afsvovlings-fluoreringsreagens på thiourinstof-afledte substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-41-9
Molekylær formel AgF
Molekylvægt (g/mol) 126.867
MDL nummer MFCD00003410
InChI nøgle REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC navn sølv; fluor
SMIL [F-].[Ag+]
Tekniske data
Kogepunkt ca 1150°C
Kemisk navn eller materiale Silver(I) fluoride
Smeltepunkt 435°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
Formel vægt 126.87
Følsomhed Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Udseende Orange-brown crystals
Tæthed 5.852 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver fluoride