Få mere at vide
Sølv(I)citrathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432317 100 g 100g
15412317 5 g 5g
15422317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045496.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 206986-90-5 | C6H5Ag3O7 | 512.70 g/mol
Sølv(I)citrathydrat kan være meget attraktivt for fremtidige biomedicinske eller farmaceutiske/terapeutiske anvendelser. Det kan bruges som et antimikrobielt middel og forstærkere af antioxidanter og anticancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206986-90-5
Molekylær formel C6H5Ag3O7
Molekylvægt (g/mol) 512.70
MDL nummer MFCD00150589
InChI nøgle QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Synonym silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
PubChem CID 16212313
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; sølv; hydrat
SMIL [Ag+].[Ag+].[Ag+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) citrate hydrate
Smeltepunkt 170°C (decomposition)
Mængde 100 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 512.70 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver