Få mere at vide
Sølv(I)chromat, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver (I) chromate |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Ag2CrO4 |
| FN nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,8510 |
| Formel vægt | 331.73 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |