Få mere at vide
Sølv(I)chromat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482307 5 g 5g
15492307 25 g 25g
15402317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045495.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-01-2
Molekylær formel Ag2CrO4
Molekylvægt (g/mol) 331.73
MDL nummer MFCD00003402
InChI nøgle OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
IUPAC navn disilver; dioxido(dioxo)chrom
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver (I) chromate
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ag2CrO4
FN nummer UN1479
Merck Index 14,8510
Formel vægt 331.73
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 5.63 g/mL