Få mere at vide
Sølv(I) benzoat, TRC
Artikelnummer. 30426138
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30426138 10 g
1 options
Artikelnummer. 30426138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46502010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) Benzoate
CAS 532-31-0
Molekylær formel C7H5AgO2
Mængde 10 g
Synonym Benzoic Acid Silver(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMIL [Ag]OC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn benzoyloxysilver
Molekylvægt (g/mol) 228.98
Formel vægt 227.934