Få mere at vide
Sølv(I) behenate
Artikelnummer. 15462307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462307 25 g 25g
15452307 5 g 5g
15472307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045494.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447,45 g/mol
Sølv(I)behenat bruges som kalibreringsstandard i røntgenspektrofotometer til en absolut røntgenenergiskala. Det bruges til lavvinkeldiffraktionsstandard i røntgenkrystallografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2489-05-6
MDL nummer MFCD00059001
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) behenate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Molekylær formel C22H43AgO2
Synonym silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
IUPAC navn sølv; dokosanoat
Molekylvægt (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Formel vægt 447.44
Følsomhed Lysfølsom