Få mere at vide
Silver(I) behenate
Artikelnummer. 15452307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452307 5 g 5g
15462307 25 g 25g
15472307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045494.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447.45 g/mol
Sølv(I)behenat bruges som kalibreringsstandard i røntgenspektrofotometer til en absolut røntgenenergiskala. Det bruges til lavvinkeldiffraktionsstandard i røntgenkrystallografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2489-05-6
MDL nummer MFCD00059001
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) behenate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Molekylær formel C22H43AgO2
Synonym silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
IUPAC navn sølv; dokosanoat
Molekylvægt (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Formel vægt 447.44
Følsomhed Light sensitive