Få mere at vide
Silver hydrogen fluoride, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369267
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369267 10 g 10g
11379267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040129.09
Request Bulk or Custom Format
Sølvhydrogenfluorid letter den fotokemiske omdannelse af carboxylsyrer til alkylfluorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12249-52-4
MDL nummer MFCD00042145
Synonym silver hydron fluoride, silver salt, h, fluoride, silver 1+ ion hydrogen fluoride, hydrogen . silver 1+ fluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hydrogen fluoride
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lineær formel AgHF2
FN nummer UN1740
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 146.87
Procent renhed ≤99%
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive