Få mere at vide
Sølvhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 11391948
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11391948 5 g 5g
11381948 1 g 1g
11371948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11391948 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011873.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252,832 g/mol
Det bruges almindeligvis som et oxidationsmiddel, der danner sølvmetal. Det bruges ofte som et reagens i uorganisk og organometallisk kemi. Det bruges til fremstilling af nye tekniske materialer såvel som til fremstilling af supramolekylære Ag(I)-komplekser. Det bruges i udviklingen af nye katalysatorer, der erstatter halogenidligander med den svagt koordinerende hexafluorphosphatanion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26042-63-7
Molekylær formel AgF6P
Molekylvægt (g/mol) 252.832
MDL nummer MFCD00003415
InChI nøgle SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC navn sølv; hexafluorfosfat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluorophosphate
Smeltepunkt 102 °C (dekomponering)
Farve Brun til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler som benzen, toluen og acetonitril.
Formel vægt 252.83